Merck
Ferramentas para biologia química
Cientista usando ferramentas de biologia química em laboratório de pesquisa
Fornecemos acesso à nossa engenhosidade para que você possa focar em fazer a ponte entre química e biologia. Inove no seu trabalho e lidere a comunidade científica em um campo emergente com o apoio das nossas soluções líderes de mercado e em qualidade.
Visualizar produtos em destaque:
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Recursos de produtos relacionados
Página 1 de 2
Kits de destreza
Os kits de destreza são um método fácil e multifuncional para realizar a marcação por proximidade de alta sensibilidade para qualquer proteína, contanto que haja um anticorpo conhecido ou molécula pequena específica em relação à proteína de interesse (POI). Esses kits de marcação de proteína permitem realizar um micromapeamento preciso dentro de 4 nm da sua POI. Os kits de destreza oferecem:
  • Incorporação fácil de pequenas moléculas na forma de uma ligação amida, com um grupo amina ou um grupo ácido
  • Raio de marcação pequeno
  • Método de ativação benigna (luz visível)
  • Amplificação catalítica do sinal
Bibliotecas codificadas com DNA (DELs)
Biblioteca de fragmentos codificada com DNA
As DELs de fragmentos da nossa parceira DyNAbind fornece uma biblioteca de triagem inteira em um único tubo, acelerando, aumentando a eficácia e diminuindo os custos do seu processo de descoberta de medicamentos. Nós reduzimos as barreiras ao acesso à tecnologia de DEL da DyNAbind para proporcionar:
  • Acesso à tecnologia de DEL com pronta entrega e preço acessível
  • Biblioteca de fragmentos dinâmica para uma abordagem revolucionária à triagem com DELs
  • Controle de qualidade de alto nível de cada componente dos fragmentos que maximiza a confiabilidade dos dados e a validação de candidatos promissores
  • A “regra de três” usada no design da biblioteca garante que os compostos estarão em um espaço de fragmentos favorável, com uma boa eficácia de ligantes e muita margem para otimização
  • Capacidade de realizar e validar uma triagem de DEL inicial internamente antes de contratar prestadores de serviço
  • Uma biblioteca com a diversidade maximizada, pronta para uso com praticamente qualquer candidato a medicamento
Biblioteca codificada com DNA (DEL) de 10 milhões de compostos
Essa biblioteca codificada com DNA da nossa parceira DyNAbind contém 10 milhões de compostos de molécula pequena, cada um marcado com um código de barras de DNA. Essa DEL oferece:
  • DEL com 10 milhões de compostos, para pronta entrega e com preço acessível
  • Cabe em um único tubo de microcentrífuga
  • Nenhuma robótica sofisticada é necessária para usar o kit
  • Ensaio rápido por ligação, lavagem, PCR e sequenciamento de próxima geração
  • Análise gratuita no nosso portal online
  • As estruturas são reveladas para 50 acertos ou até 60 com empates sem cobrança adicional
  • A licença do rótulo permite qualquer uso dos acertos em pesquisa e desenvolvimento ou fabricação sem cobrança adicional
Sondas e ferramentas químicas
Elementos estruturais de sondas: Crie a sua própria sonda
Com a nossa variedade de grupos reativos, estruturas poliméricas, ligantes e marcadores, você pode projetar sondas para incluir funcionalidades compatíveis para:
  • Recrutamento de alvos
  • Enriquecimento
  • Fluorescência
  • Compostos químicos bio-ortogonais
Sondas baseadas em alvos: seletivas e caracterizadas
Escolha dentre sondas com alta especificidade para um alvo ou um subconjunto de uma proteína para proporcionar o discernimento de processos biológicos, da atividade e localização de proteínas, e de redes de sinalização celular.
Etiquetas de grupos funcionais do tipo repórter bio-ortogonais: Investigue sem interferências
Sondas contendo uma alça de alcino, azida ou tetrazina são pareadas com etiquetas fluorescentes ou biotiniladas com compatibilidade bio-ortogonal
Kits de monitoramento da proliferação celular com EdU (5-Etinil-2'-desoxiuridina) Baseclick: Quantificação rápida do crescimento celular
Detecte proliferação celular, especialmente para experimentos in vivo com o nucleosídeo EdU:
  • Não-tóxico para animais
  • Diretamente incorporado na replicação do DNA
  • Contém uma alça de alcino para marcação por química "click" com sondas de azidas fluorescentes
Inibidores de serina hidrolase de Boger: Uma ligação irreversível
Acesse uma biblioteca de moléculas do laboratório de Dale Boger com um amplo espectro de inibição da família de serina hidrolases. Ajuste os compostos à reatividade e à seletividade desejadas através da ligação de grupos funcionais a um sítio de amina e desenvolva inibidores para subclasses específicas de enzimas serina hidrolases.
Moduladores d sinalização por “quorum sensing”: interfira na sinalização bacteriana
A sinalização por “quorum sensing” é um mecanismo de comunicação química usado por muitas bactérias comuns. Novos moduladores da sinalização por “quorum sensing” desenvolvidos pelo laboratório de Helen Blackwell são alguns dos mais potentes inibidores e ativadores já relatados para espécies gram-negativas.
BIOCONJUGAÇÃO
Reticuladores: Uma variedade de ligantes para diversas necessidades biológicas
Nós oferecemos reticuladores que variam em comprimento, solubilidade e reatividade de grupos funcionais.
  • Ligantes de bioconjugação comuns, incluindo ésteres de NHS para aminas ou maleimida para tióis
  • Acoplamento de tióis aprimorado com reatividade da APN
  • Melhor solubilidade ésteres sulfo-NHS e ligantes PEGuilados
  • Também estão disponíveis reticuladores cliváveis
Nos também fornecemos reticuladores projetados para reatividade em química "click".
  • Ligantes de azidas e alcinos para química "click" com cobre
  • Dibenzociclo-octino (DBCO), azida, tetrazina ou transciclo-octino para química "click" sem cobre
Aciltrifluoroboratos de potássio (KATs): Uma nova abordagem à bioconjugação
Como uma classe exclusiva de grupos funcionais, os KATs:
  • Possibilitam abordagens inovadoras para conjugação de proteínas e formação de hidrogéis
  • Sofrem reações rápidas e quimiosseletivas de formação de amidas em condições aquosas, sem a necessidade de agentes ativadores ou grupos protetores
Conjugação em fase tardia: Marcação química nativa de moléculas pequenas bioativas
Oferecemos reticuladores Diversinates de Baran com um sulfinato metálico em uma extremidade para se ligarem diretamente a ligações C-H que normalmente seriam inertes, e com uma azida na outra extremidade para se ligarem a alcinos. Oferecemos vários reticuladores de alcinos e alcinos tensionados para ligação ao reticulador de azida.