Merck
Catalisadores de acoplamento cruzado
As reações de acoplamento cruzado são transformações sintéticas catalisadas por metais de transição amplamente utilizadas para formar moléculas complexas a partir de moléculas simples. Embora também sejam utilizadas para formar ligações C-O, C-N e C-S, elas são reações muito importantes na formação de ligações carbono-carbono.
Muitos grupos de pesquisa desenvolveram novos complexos e ligantes metálicos, expandindo o escopo dessas transformações para formar moléculas mais complexas. A reação de Suzuki-Miyaura, o acoplamento de Negishi, a reação de Heck, o acoplamento de Kumada, o acoplamento de Stille, o acoplamento de Sonogashira e a reação de aminação Buchwald-Hartwig são algumas das reações importantes que merecem destaque. Além disso, pesquisadores desenvolveram novos complexos de metais de transição que são capazes de catalisar essas reações com altos rendimentos e baixas cargas de catalisadores. Vários desses complexos permitem que essas reações sejam realizadas em condições brandas, com números elevados de atividade e cíclos catalíticos. Muitos desses catalisadores de metais de transição também são usados na indústria, catalisando reações de acoplamento cruzado em uma escala de toneladas.
Nos dedicamos a apoiar todas as suas necessidades, com um portfólio abrangente de catalisadores de acoplamento cruzado:
Leia mais
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
MPHOS: UM SCAFFOLD DE LIGANTES AJUSTÁVEIS
MPhos é uma nova classe de ligantes assimétricos do tipo bis(fosfino)ferroceno que podem ser usados em uma variedade de reações de acoplamento cruzado. O scaffold de ligantes inclui um motivo di(1-adamantil)fosfino volumoso, além de uma segunda fosfina ajustável. As aplicações demonstradas incluem muitos tipos de acoplamentos Csp2-Csp3 (ou seja, Murahashi-Feringa (Li), Kumada-Corriu (Mg), Negishi (Zn) e Suzuki-Miyaura (B)) com amplo escopo de substrato, incluindo muitas moléculas "fármaco-similares". Clique aqui para saber mais.
Catalisadores de paládio
Os catalisadores de paládio são extremamente versáteis devido à sua capacidade de realizar ajustes finos nas condições das reações (temperatura, solventes, ligantes, bases e outros aditivos). Além disso, os catalisadores de paládio têm uma tolerância muito alta a vários grupos funcionais e frequentemente proporcionam estereospecificidade e regioespecificidade excelentes, o que evita a necessidade de grupos protetores. Oferecemos um portfólio extenso de catalisadores de paládio homogêneos e heterogêneos.
Catalisadores de níquel
Oferecemos uma grande variedade de catalisadores de Ni de alta pureza para uso em reações de acoplamento cruzado. Esses catalisadores de níquel abrangem diversos estados de oxidação: níquel (0), níquel (II), níquel (III) e níquel (IV). Os tipos de catalisadores de Ni disponíveis para compra imediata são as ligas de alumínio-níquel (Al-Ni), hidratos de amônio-níquel, (ciclooctadieno)Ni, haletos de Ni (cloretos, brometos, fluoretos e iodetos), ciclopentadienilas de Ni, níquel metálico, acetilacetonatos (acacs) de níquel e catalisadores de Níquel de Raney.
Recursos de produtos relacionados
Cross-Coupling Reaction Guide