Merck
Reagentes de alumínio orgânico
Reagentes de alumínio orgânico são ferramentas poderosas na síntese orgânica e no desenvolvimento de novas tecnologias, além de desempenharem um papel importante na formação de ligações moleculares conhecidas. 
Gama de aplicações: 
  • Alguns reagentes de alumínio orgânico reagem com compostos carbonilados para gerar os álcoois alênicos ou álcoois homopropargílicos correspondentes.
  • Reagentes de alumínio orgânico podem participar da resolução cinética de ciclopropano alquenilado-malonatos catalisada por cobre.
  • Compostos de alumínio orgânico catiônicos são possíveis catalisadores de hidroaminações.
  • Reagentes de alumínio orgânico também são empregados em reações de adição de conjugados assimétricos devido à sua disponibilidade comercial e sua aplicação comprovada em reações de carboaluminação.
Como diversos reagentes de alumínio orgânico exibem alta sensibilidade ao ar e à umidade, nós oferecemos embalagens de alta qualidade em frascos Sure/Seal para prolongar a vida útil desses reagentes. Frascos menores precisam de menos inserções da agulha para consumir o volume total do reagente. Dessa forma, muitos dos nossos reagentes organometálicos também estão sendo transferidos para embalagens Sure/Seal exclusivas de 25 ml, para reduzir o desperdício e a decomposição de reagentes mais instáveis.
Descubra como os nossos reagentes de alumínio orgânico podem viabilizar as suas reações de acoplamento cruzado e facilitar a descoberta de novas metodologias de formação de ligações. Também oferecemos reagentes de zinco orgânico e silício orgânico para todas as suas aplicações organometálicas.