Acoplamento cruzado
Uma reação de acoplamento cruzado em síntese orgânica ocorre quando dois fragmentos são unidos com o auxílio de um catalisador metálico. O acoplamento cruzado vem sendo uma reação essencial em química catalítica nos últimos 30 anos, a partir do trabalho pioneiro realizado por Heck, Negishi e Suzuki, que receberam o Prêmio Nobel de Química em 2010 pelo acoplamento cruzado catalisado por paládio. Como um dos métodos mais versáteis e poderosos de formação de ligações em química orgânica sintética, o campo do acoplamento cruzado amadureceu ao ponto de praticamente quaisquer dois fragmentos poderem ser acoplados com o catalisador correto. Com seu uso aumentando exponencialmente, o campo cresceu para incluir inúmeras estratégias para a formação de ligações carbono-carbono, carbono-nitrogênio e carbono-oxigênio, incluindo reações importantes como:
- A aminação de Buchwald-Hartwig, que consiste no acoplamento cruzado de um (pseudo) haleto de arila e uma amina, e é uma reação básica para químicos em uma ampla gama de disciplinas.
- O acoplamento de Heck é o acoplamento cruzado de um haleto insaturado com um alceno para formar alcenos substituídos.
- O acoplamento de Negishi é o acoplamento cruzado de um (pseudo) haleto de arila e um nucleófilo de organozinco para formar ligações C-C.
- O acoplamento de Sonogashira é o acoplamento cruzado de um (pseudo) haleto de arila com um alcino terminal para produzir acetilenos dissubstituídos.
- O acoplamento de Stille, que consiste no acoplamento cruzado de um (pseudo) haleto de arila e estanano, é uma reação funcional para formação de ligações carbono-carbono com poucas limitações nos grupos R.
- O acoplamento de Suzuki-Miyaura, que consiste no acoplamento cruzado de um (pseudo) haleto de arila e organoborato, é uma reação versátil para formação de ligações carbono-carbono.
Artigos técnicos relacionados
- G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
- MIDA-protected boronate esters offer stability, chromatography compatibility, and reactivity in anhydrous cross-coupling conditions.
- Lipshutz and co-workers have recently developed a second generation technology to their original PTS-enabling surfactant based on the polyoxyethanyl-α-tocopheryl succinate derivative, TPGS-750-M.
- C2-symmetric chiral bisoxazolines (BOX) are privileged structures because they promote a great number of transformations with unprecedented selectivity.1
- The Pd-catalyzed C–N bond formation has become an important synthetic reaction in the past 20 years. Several research groups have investigated this reaction and developed very versatile catalysts. Buchwald and coworkers have been very active in synthesizing and developing a portfolio of phosphine ligands for this transformation and other cross-coupling reactions.
- Ver todos (79)
Protocolos relacionados
- Protocol for the KitAlysis™ Buchwald-Hartwig Amination Reaction Screening Kit
- Solutions & slurries to make: Go to the online user set-up page to enter molecular weights into the downloadable excel file.
- TPGS-750-M surfactant enables various reactions in water at room temperature, enhancing efficiency and versatility in synthesis.
- KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.
- A step-by-step protocol guide for KitAlysis Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction Screening Kit.
- Ver todos (6)