Merck
Ensaios de invasão e migração celular
Imagem microscópica do ensaio Cell Comb de migração horizontal para avaliar a migração celular
A metástase do câncer é o resultado cumulativo de diversas alterações nas células tumorais e seu microambiente que permite que as células migrem ou invadam um tecido saudável. Nosso portfólio de ensaios de migração, de invasão e ensaios quimiotáticos e haptotáticos em câmara de Boyden permite que pesquisadores simulem as condições encontradas por células normais e metastáticas in vivo.
Visão geral da seção
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Ensaios de migração celular
A migração celular é fundamental para o desenvolvimento embrionário, angiogênese, cicatrização de feridas, resposta imune e inflamação. Como a doença metastática é o principal fator que leva à mortalidade por câncer, entender os mecanismos de migração celular é essencialmente importante nos estudos oncológicos. Muitos ensaios de migração celular empregam um ensaio de migração horizontal qualitativo ou a técnica de câmara de Boyden que é mais quantitativa.
Métodos em câmara de Boyden monitoram a migração celular com base na quimiotaxia e haptotaxia. A quimiotaxia descreve uma migração celular em resposta a sinais químicos extracelulares, ao passo que a haptotaxia descreve a migração celular em direção a um gradiente de proteínas de matriz extracelular (MEC) imobilizadas.
Os ensaios de migração QCM™ por quimiotaxia e haptotaxia estão disponíveis em diferentes tamanhos de poros e formatos multipoços. Os ensaios de migração QCM™ não requerem a marcação, raspagem, lavagem e contagem de células associadas a outros protocolos que envolvem a marcação de células com calceína-AM.
Os ensaios de migração celular InnoCyte™ em formato multipoços destinam-se a avaliar a migração celular por quimiotaxia. Este ensaio mede a migração de tipos de células epiteliais, mesenquimais e endoteliais através de um poro de 8 μm para uma camada de alimentação, usando corante fluorescente permeável a células.
Ensaio de migração horizontal para medir a migração celular
Um ensaio de migração horizontal (scratch assay) é usado para estudar a migração celular e a cicatrização de feridas. O ensaio de migração horizontal produz uma ranhura na superfície de uma monocamada celular confluente para criar uma abertura estreita semelhante a uma ferida. Em seguida, o ensaio monitora a migração de células adjacentes para tal abertura até que ela seja preenchida. Nosso ensaio de migração horizontal Cell Comb™ cria um campo de alta densidade de ranhuras para maximizar as bordas de feridas, ao mesmo tempo em que deixa células intactas suficientes para haver migração para a abertura.
Uma imagem em detalhe de uma placa de 96 poços com cada poço contendo células HT-1080 com um padrão circular distinto mais escuro no centro. Os poços estão dispostos em duas fileiras de três.
Uma imagem em detalhe de uma placa de 96 poços com cada poço contendo células HT-1080. Os poços estão dispostos em duas fileiras de três.
A invasão por células HT-1080 é determinada pelo ensaio de invasão celular de 96 poços. As células NIH3T3 foram usadas como controle não invasivo.
Ensaios de invasão celular
A capacidade de um tumor de degradar os componentes da MEC da membrana basal e do tecido associado é indicativa do seu potencial metastático. Nossos ensaios de invasão celular em câmara de Boyden QCM™ são uma abordagem de alto rendimento e sensível para quantificar a invasão celular in vitro. Neste ensaio, as células invadem um modelo de membrana basal em que os poros da membrana estão obstruídos com uma camada de proteínas de MEC, bloqueando células não invasivas.
O ensaio de crescimento de neuritos Chemicon® usa a tecnologia de insertos para cultura de tecidos microporosos da Millipore®, a qual permite a passagem de processos de neuritos através de poros de 1 µm, um diâmetro que não permite a passagem de corpos celulares. O ensaio é otimizado para células PC12.