Padrões para poluentes orgânicos
Um ambiente limpo e seguro é um requisito essencial para se ter uma qualidade de vida saudável. Seja para testes de solo, água, ar ou resíduos, nosso portfólio abrangente oferece vários materiais de referência de alta qualidade em muitos formatos (puros, em solução, em matrizes), juntamente com outros dispositivos analíticos necessários para todo o fluxo de trabalho.
Oferecemos uma variedade de materiais orgânicos de referência perigosos para seres humanos e para o meio ambiente, incluindo PAHs (hidrocarbonetos aromáticos policíclicos), PCBs (bifenilas policloradas), fenois, poluentes do ar, explosivos, produtos de degradação de guerra química, plastificantes, subprodutos de desinfetantes, retardadores de chama, ftalatos, compostos voláteis e semivoláteis e muitos mais.
Leia mais sobre:
- Bifenilas policloradas (PCBs), hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs)
- Materiais orgânicos de referência voláteis e semivoláteis
- Retardadores de chama e substâncias perfluoroalquiladas (PFAs)
- Plastificantes, ftalatos e subprodutos de desinfecção
- Substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC)
- Padrões para poluentes do ar
Products
Recursos de produtos relacionados
- Brochure: ASSET™ EZ4 Dry Samplers for Isocyanates
- Brochure: Solutions for your Organics Lab
- Brochure: Brochure: Dioxin & PCB Analysis
- Flyer: Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS)
- Flyer: DSD-DNPH Passive Sampling Device
- Application Note: Fast and Efficient Separation of PAHs
- Application Note: Improved Recoveries and Lower Bakcground for the Analysis of PAHs in Olive Oil
Bifenilas policloradas (PCBs), hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs)
Bifenilas policloradas (PCBs) são classificadas como poluentes orgânicos persistentes devido à sua alta toxicidade e são proibidas. No entanto, as PCBs já foram amplamente utilizadas como fluidos dielétricos e arrefecedores ou em tintas, plásticos, pigmentos e papéis autocopiativos. Como as PCBs são substâncias químicas muito persistentes, atualmente ainda são encontradas no meio ambiente e, portanto, devem ser monitoradas atentamente. PCBs também podem se acumular em folhas, partes aéreas de plantas e plantações, como também pequenos organismos e peixes. Oferecemos uma ampla variedade de materiais de referência para PCBs, como soluções únicas ou misturas em diferentes graus de qualidade (padrões analíticos, materiais de referência certificados) para as necessidades do seu laboratório.
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs) são um grupo de produtos químicos liberados da combustão de carvão, óleo, gasolina, lixo, tabaco e madeira. Eles também se formam em carne e outros alimentos durante grelhagem em alta temperatura. Como os PAHs podem causar câncer ou irritação das passagens aéreas, deve-se monitorar sua quantidade no meio ambiente e nos alimentos. Oferecemos uma ampla linha de materiais de referência (puros, em solução) como materiais de referência primários do Instituto metrológico nacional europeus (JRC) sob a marca comercial BCR®, bem como materiais de referência certificados e produtos de grau padrão analíticos.
Materiais orgânicos de referência voláteis e semivoláteis
Compostos orgânicos voláteis (COVs) são os compostos orgânicos que podem evaporar facilmente nas condições atmosféricas normais de temperatura e pressão de ambientes internos. Por vezes, são classificados pela facilidade com que são emitidos, p. ex.,:
- Compostos orgânicos muito voláteis (COMVs)
- Compostos orgânicos semivoláteis (COSVs)
Explore nosso extenso portfólio de materiais de referência disponíveis em vários formatos (puros, soluções únicas, misturas) e vários graus de qualidade (padrão analítico, material de referência certificado).
Retardadores de chama e substâncias perfluoroalquiladas (PFAS)
Retardadores de chama são adicionados a materiais fabricados para impedir incêndios ou desacelerar sua ignição. Determinados retardadores de chama são proibidos ou restritos em vários países devido à sua toxicidade (genotoxicidade, carcinogenicidade). As diversas classes de retardadores de chama são os seguintes:
- Retardadores de chama minerais
- Compostos organoclorados
- Compostos organobromados
- Compostos organofosforados
Nosso portfólio oferece materiais de referência puros e em solução para testar as várias classes de retardadores de chama identificadas e não identificadas.
Substâncias perfluoroalquiladas, ou PFAS, são um grupo de produtos químicos artificiais persistentes encontrados em muitos produtos usados em diversos setores em todo o mundo. Algumas PFAS não se decompõem e podem se acumular ao longo do tempo no meio ambiente e no corpo humano. A alta exposição a PFAS pode provocar efeitos adversos à saúde, como câncer, lesão hepática, redução da fertilidade e aumento do risco de asma. Tornou-se essencial monitorar sua concentração não apenas no meio ambiente, mas também em alimentos, solo contaminado e água ou embalagens de alimentos. Nossa linha em rápida expansão de materiais de referência de PFAS atende às normas e regulamentos existentes da agência de proteção ambiental americana (EPA), ASTM ou dos métodos EN/DIN.
Plastificantes, ftalatos e subprodutos de desinfecção
Ftalatos são um grupo de produtos químicos usados como plastificantes para amolecer plásticos e aumentar sua flexibilidade. Eles são usados comercialmente em diversos produtos industriais e bens de consumo. Os ftalatos devem ser estritamente monitorados, pois oferecem risco de um efeito adverso no sistema reprodutor. Estamos continuamente incluindo materiais de referência de ftalatos e metabólitos de ftalatos ao nosso portfólio.
Substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC)
Substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC) são produtos químicos nocivos regulamentados pelo REACH. O REACH é um regulamento da União Europeia referente ao registro, avaliação, autorização e restrições de produtos químicos. A decisão de incluir uma substância na lista de candidatos a SVHC é tomada pelas autoridades nacionais competentes do REACH ou pela Agência Europeia de Substâncias Químicas (European Chemicals Agency, ECHA) a pedido da Comissão Europeia (CE). Todos os fornecedores de produtos industriais devem informar à ECHA se um artigo contiver mais de 0,1% (p/p) de SVHCs. Nosso extenso portfólio de produtos regulamentados como SVHC inclui produtos de grau de padrão analítico, bem como materiais de referência certificados para atender às necessidades do seu laboratório.
Padrões para poluentes do ar
Escolha dentre diversos materiais de referência para calibração de monitoramento de ar necessários para calibração cromatográfica ou soluções de fortificação e para a análise de amostras de carbonila. Eles podem ser usados para vários métodos internacionais, como métodos da ASTM, EPA dos EUA, NIOSH e OSHA para a atmosfera no ambiente de trabalho. As misturas de DNPH certificadas são usadas como padrões europeus de verificação da calibração e de trabalho para análise do ar ambiente quanto a emissões de carbonila provenientes de escapamentos de veículos.
Fornecemos padrões puros e soluções de referência certificadas de elementos únicos para as aplicações necessárias. Para medir os compostos de piperazina proibidos, usados no processo de derivatização de isocianatos (em conformidade com a ISO 17734-1:2013), desenvolvemos diversas misturas de materiais de referência certificados, como isocianato-dibutilamina (DBA), na forma de misturas de oligômeros e monômeros marcados ou não.