Padrões para carboidratos
Carboidratos, também conhecidos como sacarídeos, são os macronutrientes encontrados em alimentos na forma de açúcares, fibras e amidos. Eles são biomoléculas compostas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio e comumente têm uma proporção de hidrogênio:oxigênio de 2:1.
Oferecemos uma ampla gama de padrões para carboidratos, variando de carboidratos simples a complexos para testes analíticos, incluindo testes de liberação de produtos farmacêuticos, desenvolvimento de métodos farmacêuticos e testes de controle de qualidade de alimentos e bebidas. Nossos padrões estão disponíveis em diversos graus de qualidade adequados para análise por métodos cromatográficos.
Nossa oferta de padrões para carboidratos inclui:
Products
Monossacarídeos
Nossa oferta inclui monossacarídeos comuns, tais como glicose, frutose e galactose, como padrões analíticos ou como padrões farmacêuticos secundários/materiais de referência certificados.
Dissacarídeos
Nossa oferta de padrões de dissacarídeos inclui lactose, sacarose, maltitol, maltose, D-(+)-melibiose, palatinose, D-(+)-turanose, D-(+)-celobiose e galactinol di-hidratado.
Oligossacarídeos
Fornecemos padrões para diversos oligossacarídeos, como isomaltotriose, 1-kestose, D-(+)-melezitose, nistose, verbascose, D-(+)-rafinose pentaidratada, betaciclodextrina e acarbose.
Polissacarídeos e amidos
Nosso portfólio inclui padrões de dextrana e pullulan para GPC ou um padrão para kits de ensaio de amido.
Soluções de carboidratos para cromatografia iônica
Nossa linha de padrões para carboidratos também inclui suas soluções de materiais de referência certificados (CRM) para aplicações em cromatografia iônica.
- Fabricados e certificados segundo as normas ISO/IEC 17025 e ISO 17034
- Fornecido com um certificado abrangente mostrando valor quantitativo certificado determinado por equilíbrio de massa
- Atribuível aos padrões primários mantidos pelos Institutos Nacionais de Metrologia (NMI)