Padrões para cromatografia iônica
A cromatografia iônica (CI) separa moléculas carregadas com base em sua afinidade pela resina de troca iônica. Ela pode ser de dois tipos: de troca catiônica e troca aniônica. A CI determina os íons em soluções aquosas até a faixa de partes por trilhão (ppt). Ela é um dos melhores métodos para análise quantitativa de íons em nível de ppt. O desenvolvimento de aparelhos e colunas modernos fez da CI uma ferramenta rápida, descomplicada e confiável para análise.
A calibração e o controle de qualidade de um sistema de CI são de vital importância e requerem a escolha de padrões adequados. Oferecemos vários materiais de referência para CI, desde padrões com um único íon até padrões com mais de um íon. Esses padrões são usados com frequência pelos setores ambiental, de alimentos e bebidas, farmacêutico e outros.
Nosso portfólio consiste de CRMs das renomadas marcas Certipur® e TraceCERT®. Esses materiais de referência certificados são produzidos com acreditação dupla de acordo com ISO/IEC 17025 e ISO 17034. Os CRMs são atribuíveis a materiais de referência padrão (SRM) do Instituto nacional de padrões e tecnologia dos EUA (National Institute of Standards and Technology, NIST).
Products
Recursos de produtos relacionados
- Ion Chromatography for Sugar Testing in Food and Environmental Analysis
In this article we demonstrate how well ion chromatography is suited as an analytical technique for sugar analysis e.g. in apple juice, milk, and dust samples.
- Analytix: Organic Acid Certified Reference Materials for IC
Padrões e kits para mais de um íon
Nossa linha inclui uma série de mais de 38 soluções de materiais de referência multianiônicas e multicatiônicas diferentes. Os produtos TraceCERT® são materiais de referência certificados produzidos com acreditação dupla de acordo com ISO/IEC 17025 e ISO 17034.
Nossa oferta também inclui um kit de QI/QO/QP para cromatografia iônica O produto é capaz de testar a linearidade de detecção, precisão do injetor e contaminação do injetor com analito. Os padrões de 50 mg/kg testam a repetibilidade (precisão do injetor), enquanto os padrões de 1000 mg/kg verificam a contaminação máxima do injetor com analito durante a injeção. Os padrões de 5 a 100 mg/kg são usados para comprovar a linearidade do detector.
Ânions
Nosso portfólio inclui uma linha abrangente de mais de 40 soluções padrão de ânion orgânico e inorgânico de componente único diferentes da marca TraceCERT®. Os produtos estão disponíveis em concentrações de 1000 mg/l.
Cátions
Oferecemos 15 soluções de materiais de referência certificados de cátions TraceCERT®, inclusive íons amônio e alguns dos íons testados com mais frequência de metais alcalinos, alcalinos terrosos e de transição. Todos os produtos estão disponíveis em uma concentração de 1000 mg/l e são certificados de acordo com as normas ISO/IEC 17025 e ISO 17034.
Carboidratos e açúcares
Oferecemos soluções de materiais de referência certificados TraceCERT® para a análise de mono e dissacarídeos por cromatografia iônica. Os CRMs disponíveis são para frutose, galactose, glicose, lactose, sacarose e glicerol.