Merck
Página inicialProdutosQuímica analíticaMateriais de referênciaPadrões para aminoácidos, peptídeos e proteínas
Padrões para aminoácidos, peptídeos e proteínas
Um modelo molecular em 3D que mostra um arranjo de átomos em várias cores representando diferentes elementos: branco para hidrogênio, preto para carbono, vermelho para oxigênio e azul para nitrogênio. Este modelo é comumente usado em química para representar a estrutura de uma molécula, ilustrando como os átomos são ligados entre si.
Materiais de referência de aminoácidos, peptídeos e proteínas são essenciais para diferentes análises, inclusive proteômica e teste de alimentos. Oferecemos padrões especialmente desenvolvidos e materiais de referência certificados de vários peptídeos de cadeia leve e pesada, enzimas, proteínas intactas, aminoácidos e análogos marcados com isótopos estáveis. Nossos materiais de referência são compatíveis com aplicações de teste em espectrometria de massa para descoberta de biomarcadores, pesquisa farmacêutica, testes clínicos e diagnósticos, proteômica “top-down” e “bottom-up” (descendente e ascendente) e autenticação de alimentos.
Visão geral da seção
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Recursos relacionados
  • Flyer: Stable Isotope Labeled Amino Acid Mixes
    Amino acids play a central role in biochemistry. They are the building blocks of proteins and precursors to the biosynthesis of various secondary metabolites. From being used as food additives (as artificial sweeteners and flavor enhancers) to the synthesis of drugs, biodegradable plastics, and chiral catalysts— amino acids have a wide range of uses.
  • Flyer: Food Allergen Protein Standards
    We are proud to introduce a new comprehensive range of purified food allergen protein standards manufactured by Indoor Biotechnologies. Indoor Biotechnologies’ allergens are purified by affinity chromatography and/or HPLC. Protein identity and amino acid composition are verified by InBio® using MS (mass spectrometry) and amino acid analysis. Immune reactivity is validated by monoclonal antibody binding.
Aminoácidos
Nosso portfólio de aminoácidos inclui materiais de referência certificados (CRMs) TraceCERT® puros. Nossos CRMs são certificados por ressonância magnética nuclear quantitativa (RMNq) seguindo as diretrizes da ISO/IEC 17025 e ISO 17034. Também oferecemos soluções de materiais de referência certificados e padrões analíticos de misturas de aminoácidos.
Peptídeos
Nossa linha de padrões de peptídeos inclui padrões analíticos compatíveis com HPLC e padrões de fosfopeptídeos MS PhosphoMix. Padrões de fosfopeptídeos são usados para testar os pontos positivos e negativos de amostras de fosfopeptídeos por análise por espectrometria de massa. Eles contêm fosfopeptídeos sintéticos com sua sequência derivada de peptídeos de ocorrência natural. Padrões MS PhosphoMix estão disponíveis em três tipos; cada um deles tem a mesma sequência de aminoácidos, mas diferentes sítios de fosforilação. Todos os padrões MS PhosphoMix estão disponíveis em sua versão de abundância isotópica de ocorrência natural (leve) ou na versão enriquecida com isótopos estáveis (pesada).
Proteínas
Oferecemos uma ampla gama de materiais de referência para proteínas. Como parte disso, nossos materiais de referência certificados para proteínas Cerilliant® totalmente intactos são usados como padrões de referência em aplicações de LC-MS/MS qualitativa e quantitativa para testes diagnósticos, testes de liberação de produtos farmacêuticos e testes de segurança de alimentos. O portfólio também inclui anticorpos monoclonais da USP e do NIST para o desenvolvimento de métodos biofarmacêuticos e adequação de sistemas. Oferecemos mais de 50 materiais de referência para proteínas que são alérgenos alimentares incluindo padrões da InBio™ e materiais de referência certificados da Cerilliant. Também oferecemos um conjunto da InBio de proteínas relacionadas ao SARS-CoV-2. Além disso, oferecemos padrões de proteínas para cromatografia de exclusão por tamanho.