IVD生产
体外诊断(IVD)涉及通过敏感性试验检测组织或血液等样本的病理及其他状态,可用于监测人的总体健康状况,并辅助疾病治疗和预防。
推荐类别
IVD检测类型
大多数体外诊断检测都基于分子或免疫技术开发而成,例如聚合酶链式反应(PCR)、酶联免疫吸附分析(ELISA)、化学发光免疫分析(CLIA)、侧向层析、细胞学和免疫组织化学。PCR及其变体是识别和扩增指示病原体或病理状态的独特DNA/RNA片段的灵敏、特异性检测法。
在ELISA检测中,抗体结合发色酶,在底物的存在下会产生定量的比色信号。在CLIA中,酶将底物转化为化学发光信号,发射可见光或近可见光,产生的光强与样品中目标分析物量直接相关。侧向层析试纸条常用于检测液体样品中的特定目标成分,基于基本的免疫色谱原理来在样品流中的检测颗粒和测试线处的捕获试剂之间形成复合物。某些染色检测法使用抗体和特异性染色剂来鉴定和定位疾病状态的指示细胞。这些检测法广泛用于细胞学、血液学、血型鉴定和组织病理学。
IVD开发和放大生产
从设计阶段到产品开发再到最终生产的诊断检测开发过程均采用了生物学、化学、物理和工程学原理。在研发环境开发的检测法虽然具有临床所需的灵敏度和特异性,但不能保证可以成功转移到大规模生产。放大生产时,在实验室运行良好的检测通常需要进一步的开发和试剂重配比。经验丰富的诊断检测开发人员可以利用符合法规要求和供应链安全性的关键适用材料,通过最大限度地减少变化来节省大量时间和成本。从发现有前景的检测法到获得监管机构批准的可销售IVD试剂盒的过程可能需要两年或更长时间才能完成。
IVD生产
将诊断检测成功转换为大规模生产后,开发人员的重点便转为监测和控制组成及装配质量。供应链管理十分重要,风险缓解策略的制定可确保生产中断时的业务连续性。符合ISO和其他法规指南的质量管理体系(QMS)以及细致的生产过程记录可确保最终检测产品合规且可销售。管理机构对所有IVD生产设施进行定期和不定期审核以验证其安全性和质量合规性。
IVD合同生产外包
鉴于内部生产成本高昂,IVD生产堪称明智之选。除了设备成本之外,内部生产还需建立一套质量管理系统 (QMS),以在法律合规性、人才招聘和认证获取方面进行质控。鉴于成本高昂,许多公司往往将生产外包,以重整资本,推动业务发展和新品开发。IVD检测方案通过合同生产能否成功发布,要考虑到合作伙伴的合规性以及供应链管理和检测方案放大生产能力。
相关文章
- 选择适宜的侧向层析垫材料是确保检测成功的关键。程序垫由可用于样品垫、结合垫和吸附垫的多孔基质制成。
- Steven J. Oldenburg, Ph.D. provides an overview of lateral flow diagnostic assays and discusses the use of ultra-bright reporter particles based on the unique optical properties of gold nanoshells that significantly increase the sensitivity of lateral flow immunoassays.
- Fit-for-use products offer the quality, consistency & documentation necessary for every step of your IVD development and manufacturing process.
- 基于细胞的细胞增殖检测(BrdU、MTT、WST1)、细胞活力和细胞毒性实验,用于癌症、神经科学和干细胞研究应用。
- 可用的荧光原位杂交(FISH)过程、试剂和设备。
- 查看完整内容 (31)
相关实验方案
- 了解标准PCR方案步骤并查看试剂清单或循环参数。此方法利用标准Taq DNA聚合酶对DNA进行常规PCR扩增。
- 退火是加热和冷却两条具有互补序列的单链寡核苷酸的过程。
- 这些表格按pH值和pKa值提供常用缓冲液的配制信息。根据检测性质选择pH范围适用的缓冲液。
- Learn about Sanger Sequencing steps or the chain termination method and how DNA sequencing works and how to read Sanger Sequencing results accurately for your research.
- 我们的SYBR Green qPCR实验方案是一种旨在准确定量基因表达和RT-PCR反应的的方法
- 查看完整内容 (3)
查找更多文章和实验方案
我们可以提供哪些帮助
如有任何疑问,请提交客户支持请求
或联系我们的客户服务团队:
发送电子邮件至 [email protected]
或致电 +1 (800) 244-1173
更多支持
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.