固相萃取(SPE)
固相萃取(SPE)是一种用在色谱分析(如 HPLC、GC、TLC 色谱)前快速、选择性制备和纯化样品的技术,通过萃取、分配和/或吸附到固体固定相上,将一种或多种分析物从液体样品之中分离。
推荐类别
固相萃取(SPE)是一种用在色谱分析(如 HPLC、GC、TLC 色谱)前快速、选择性制备和纯化样品的技术,通过萃取、分配和/或吸附到固体固定相上,将一种或多种分析物从液体样品之中分离。
固相萃取样品制备可让样品从原始的基质环境转换为更简单的基质环境,由此使样品更适于后续色谱分析,往往可以简化并改善最终的定性和定量分析。此外,更简单的样品基质也更容易满足分析系统要求,更有益于延长系统使用寿命。
通过理想的固相萃取处理步骤,您可以:
- 让样品基质变得与目标色谱方法更兼容。
- 浓缩分析物(痕量富集)以提高灵敏度。
- 去除可能在色谱分析过程中引起高背景、误导性峰和/或灵敏度下降的干扰成分。
- 保护分析柱免受污染。
- 实现萃取工艺自动化。
SPE原理
在SPE过程中,固定相(吸附剂或树脂)通过强效但可逆的相互作用与分析物或杂质结合,从复杂样品中可靠、快速地萃取目标分析物。
由于不同的分析物和基质有多种吸附剂和洗脱条件可选,故SPE兼具选择性和通用性。常见的SPE吸附剂包括:
- 硅基
- 反相(C18、C8、氰基、苯基)
- 正相(二氧化硅、二醇基、NH2)
- 离子交换(SAX,WCX,SCX)
- 碳基
- 基于聚合物(各种组分、不同功能)
- 其他吸附剂,例如Florisil®(硅酸镁)或氧化铝
- 混合床:连续层形式的上述任意吸附剂组合
SPE策略
“吸附-洗脱SPE”:通过吸附剂捕获目标分析物,让基质干扰成分通过小柱。“干扰物去除SPE”:通过吸附剂捕获基质干扰成分,让目标分析物通过。HybridSPE和QuEChERS SPE方法均采用干扰物去除工作原理。
最适宜的SPE方法取决于分析物结构、溶解度、极性和亲脂性(分散系数)。我们为此提供了选择指南,可帮助根据自身目标应用选择最适宜的固定相和溶剂。
常见SPE应用
广泛用于制药、临床和高通量诊断检测、法医学、环境和食品/农业化学行业,适用于以下成分分析:
- 生物体液中的药物化合物和代谢产物
- 生物体液中的违禁药物
- 饮用水和污水中的环境污染物
- 食品/农业基质中的农药、抗生素或霉菌毒素
- 蛋白质和多肽脱盐
- 脂质组分分离
- 水溶和脂溶性维生素
相关文章
- 离子交换法在固相萃取中的应用、抗衡离子选择性和离子交换及基本步骤。
- 使用 HPLC 和 SPE 的离子交换聚合物基颗粒测定燕麦片和婴儿谷物中的草甘膦及相关化合物。获得低水平的检测结果。
- Supel™Swift HLB SPE是一种具有亲脂性和亲水性官能团的聚合物吸附剂,可用于对各种极性不同的分析物进行固相萃取。它可以节省时间,实现更快的流速以及极低的信号增强/抑制比。
- 使用分子印迹聚合物SPE提取安非他明及相关药物
- Carbonyl compounds react within the DNPH cartridge to form immobilized hydrazones, which can be subjected to automated desorption and HPLC analysis with UV detection.
- 查看完整内容 (41)
相关实验方案
- 为了使用β-葡糖醛酸酶优化水解,必须对每种待分析的葡糖苷酸代谢物进行某些因素的评估,例如孵育时间、温度、水解pH、酶源和酶浓度。
- 固相萃取中反相SPE方法。与正相或离子交换SPE相比,反相SPE被认为是选择性最低的保留机制。
- Supelco开发了一种可测定饮用水中的BPA的全面样品制备和分析程序。
- Fast, high-resolution separations of procainamide labeled glycans - dextran ladder, human IgG and cetuximab
- In this study, optimized methods are presented for sample preparation and chiral chromatography for the LC/MS analysis of amphetamine and methamphetamine enantiomers in urine.
- 查看完整内容 (36)
查找更多文章和实验方案
我们可以提供哪些帮助
如有任何疑问,请提交客户支持请求
或联系我们的客户服务团队:
发送电子邮件至 [email protected]
或致电 +1 (800) 244-1173
更多支持
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.