1.目标
建立超氧化物歧化酶酶促测定的标准化操作流程。
2.适用范围
本操作流程适用于所有酶促测定超氧化物歧化酶活性的产品。
3.定义
- 纯水:产自去离子系统的水,电阻率>或=18MΩ•cm @25 ºC
- 单位定义:单位定义 — 在pH 7.8、25 °C、3.0 mL反应体积,使用黄嘌呤和黄嘌呤氧化酶的情况下,一单位可将酶偶联系统的细胞色素c还原率抑制50%。黄嘌呤氧化酶浓度应为每分钟可产生0.025 +/- 0.005的初始(未抑制的)ΔA550nm。
- XOD — 黄嘌呤氧化酶
- SOD — 超氧化物歧化酶
- O2¯∙ - 超氧自由基
4.讨论
超氧自由基是由黄嘌呤氧化酶催化的酶促反应产物:
黄嘌呤 + O2 + H2O XOD > 尿酸 + O2¯ + H+
氧化型细胞色素c被超氧自由基还原。用分光光度仪跟踪550 nm处的还原速率:
细胞色素3+ c + O2¯∙ > 细胞色素2+ c + O2
超氧化物歧化酶通过竞争超氧自由基来抑制细胞色素c的还原:
2 O2¯∙ + 2 H+ SOD > O2 + H2O2
5.责任
分析服务实验室人员应遵循本书面操作流程。
6.安全
有关危险和适当的操作注意事项,请参阅材料安全数据手册(MSDS)。
7.操作流程
7.1 条件:T = 25 °C, pH = 7.8, A550nm, 光程 = 1 cm
7.2 方法:连续光谱法速率测定
7.3 试剂:
7.3.1 216 mM磷酸钾缓冲液,pH 7.8,25 °C(缓冲液)利用纯水和磷酸氢二钾三水合物(货号P5504)配制49.3 mg/mL的溶液。 使用1 M KOH或1 M HCl在25 °C下将pH调节至7.8。
7.3.2 乙二胺四乙酸溶液(EDTA): 利用纯水和乙二胺四乙酸二钠盐二水合物(货号ED2SS)配制4.0 mg/mL的溶液。
7.3.3 1.1 mM细胞色素C溶液(Cyt C):利用纯水和细胞色素C(货号C7752)配制14.6 mg/mL的溶液。
7.3.4 0.108 mM黄嘌呤溶液(黄嘌呤):将1.64 mg黄嘌呤(货号X0626)溶于90 mL纯水中。一边搅拌,一边加入少量1 N KOH直至所有黄嘌呤溶解。将溶液定量转移至100 mL容量瓶中,用纯水定容至100 mL。
7.3.5 黄嘌呤氧化酶溶液(XOD)利用低温纯水和黄嘌呤氧化酶(货号X1875)配制约5单位/mL的溶液。放在冰上。
7.3.6 临使用前,利用低温纯水和试剂XOD配制含有0.05单位/mL黄嘌呤氧化酶的溶液。该浓度可能需要调整以满足第7.4.3节的要求。
7.3.7 超氧化物歧化酶溶液:临使用前,利用低温纯水和超氧化物歧化酶配制10单位/mL的溶液。
7.4 测定规程
7.4.1 将下列试剂(mL)加入适宜的容器,以制备反应混合物:
纯水 | 23.0 |
试剂7.3.1(缓冲液) | 25.0 |
试剂7.3.2(EDTA) | 1.0 |
试剂7.3.3(CytoC) | 1.0 |
试剂7.3.4(黄嘌呤) | 50.0 |
7.4.2 混匀,在25 °C下视必要用1M HCl或1M KOH调节pH至7.8。
7.4.3 黄嘌呤氧化酶检查:
7.4.3.1 将以下溶液(mL)加入适宜的比色皿:
空白样 | XOD | |
---|---|---|
试剂7.4.2(混合物) | 2.80 | 2.80 |
7.4.3.2 使用适当的恒温分光光度计平衡至25 °C。监测稳定之前550nm处的吸光度,然后添加:
纯水 | 0.20 | 0.10 |
试剂7.3.5.2(XOD) | ----- | 0.10 |
7.4.3.3 倒置混合,并记录约5分钟内550 nm处吸光度的增量。对于该反应,与空白相比,未抑制的吸光度变化应为0.025 +/- 0.005。否则调整试剂7.3.6的浓度并重复7.4.3步内容。
7.4.4 将下列试剂(mL)加入适宜的比色皿:
空白样 | 未抑制 | 试样-1 | 试样-2 | 试样-3 | |
---|---|---|---|---|---|
试剂7.4.2(混合物) | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
纯水 | 0.20 | 0.10 | ----- | 0.01 | 0.02 |
试剂7.3.6 (SOD) | ----- | ----- | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
7.4.5 使用适当的恒温分光光度计平衡至25 °C。监测稳定之前550nm处的吸光度,然后添加:
试剂7.3.5.2(XOD) | ----- | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
7.4.6 倒置混合,并记录约5分钟内550 nm处吸光度的增量。对于未抑制的反应,以一分钟的间隔,获取最快的线性速率。使用此时间间隔,获取每个试样和空白的速率。
7.4.7 每个抑制试样的ΔA550nm应落在未抑制速率的40-60%之内。超出此范围的任何值均视为无效。
7.5 计算
7.5.1 | 抑制百分比: | (Δa550nm/min550nm/min 未抑制 - Δa550nm/min550nm/min 抑制)(100) |
(ΔA550nm/min 未抑制 - Δa550nm/抑制550nm/抑制 空白) |
单位/mL酶: | (抑制百分比)(DF) | |
(50%)(0.10) |
DF = 稀释系数
50% = 每个定义单位抑制细胞色素c的还原率
0.10 = 每份试样所用的酶体积(mL)
7.6 最终测定体系浓度:
在3 mL反应物中,终浓度为50 mM磷酸钾,0.1 mM乙二胺四乙酸,0.01 mM细胞色素c,0.05 mM黄嘌呤,0.005单位黄嘌呤氧化酶和1单位超氧化物歧化酶。
Network error: Failed to fetch