目标
图 1.细胞系冻存
下述实验方案描述了细胞冷冻保存方法,包括采用-80°C冷冻电冰箱冷冻保存细胞系。ECACC 通常使用可编程速率可控冰柜。这是最可靠、最具可重现性的细胞冻存方法,但由于此类设备的成本超出了大多数研究实验室所能承受的范围,因此下文将详细描述其他一些方法。如果需要定期冷冻大量细胞培养物,则建议使用可编程速率可控冰柜。
材料
- 冷冻培养基(通常为90% FBS、10% DMSO (C6164)或甘油(C6039))
- 70% (v/v) 乙醇无菌水溶液(793213)
- PBS,不含Ca2+ / Mg2+(D8537)
- 0.05% 胰蛋白酶 / EDTA,溶于HBSS中,不含Ca2+/Mg2+(T3924)
- DMSO (D2650)
设备
要点
- 最常用的冷冻保护剂是二甲基亚砜(DMSO),然而,它并不适用于所有细胞系,例如HL60,因为DMSO会诱导这种细胞分化。在这种情况下,应使用甘油等替代品(有关正确的冷冻保护剂详情,请参阅ECACC数据表)。
- 上面推荐的ECACC冷冻培养基已被证明是适合大多数细胞类型的良好的通用培养基。另一种常用的冷冻培养基配方是:70%基础培养基、20% FBS、10% DMSO,但可能不适用于所有细胞类型。在定期使用之前,请确认是否适用于自身细胞。
- 至关重要的是,培养物必须是健康的,并处于生长的对数阶段。用预先汇合的培养物(低于其最大细胞密度的培养物),在冷冻之前24小时更换培养基,即可实现这种条件。
- 冷却速率可以改变,但一般原则是,每分钟降低1℃至3℃经证适合于大多数细胞培养物。
- Mr. Frosty系统的替代方案是Taylor Wharton被动式冷冻柜,其中的安瓿瓶保存在杜瓦瓶颈的液氮蒸气中。该系统可让安瓿瓶逐渐降低,温度随之而降低。目前也有降温速率可控的冷冻柜,定期冷冻大量安瓿瓶时特别有用。
- 最后,如果没有任何其他设备可用,可以将安瓿瓶放置在隔热良好的盒子内(例如壁厚至少1 cm的聚苯乙烯盒子),并置于-80℃下过夜。重要的是必须确保盒子在整个冷冻过程中保持直立。冷冻后的安瓿瓶应转移到液氮储存容器的气相中并记录位置。
- 如果使用涉及-80°C冰柜的冷冻方法,则必须针对细胞系冷冻分区,避免无意取出样品。如果在冷冻的关键阶段出现这一类误操作,细胞活力会受影响。
图 2.DMSO瓶
图 3.Mr. Frosty容器
操作流程
- 使用倒置显微镜观察培养物,以评估细胞密集程度,并确认不存在细菌和真菌污染物。收获在对数生长期细胞。对于贴壁细胞系,收获细胞汇合度应尽可能接近80-90%。
- 用上述胰蛋白酶/EDTA使贴壁和半贴壁细胞悬浮,并将其重悬于至少相当于胰蛋白酶体积的一定体积的新鲜培养基中。悬浮细胞系可直接使用。
- 取出一小部分细胞(100-200μL)并进行细胞计数。理想情况下,为实现良好的冷冻复苏率,细胞活率应超过90%。
- 将剩余的培养物以150 x g离心5分钟。
- 在冷冻培养基中以2-4x106个细胞/mL的浓度重悬细胞。
- 将1 ml 细胞等分移液到贴有标签的冷冻安瓿瓶中,标签须注明细胞系名称、传代数、细胞浓度和日期。
- 将安瓿瓶放入被动式冷冻柜内,例如Nalgene Mr. Frosty。用异丙醇填充冷冻柜,并设置为-80℃过夜。
- 冷冻后的安瓿瓶应转移到液氮储存容器的气相中并记录位置。
Bright-Line为Cambridge Instruments, Inc的商标。
Nalgene为Thermo Fisher Scientific或其附属公司的注册商标。
细胞冻存建议与技巧
通过冻存来保存细胞系有助于维护宝贵的实验室资源。如果操作不当,细胞系冻存可能会对细胞造成损伤、破坏实验,并对数据收集产生负面影响。本教程包括细胞冻存实验方案、有助于尽可能降低细胞冷冻对细胞损伤的建议与技巧,以及可用作冻存介质的不同溶液。