API类
phenytoin
制造商/商品名称
USP
mp
293-295 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
InChI key
CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- Phenytoin Sodium
- Phenytoin Chewable Tablets
- Phenytoin Oral Suspension
- Phenytoin Sodium Injection
- Extended Phenytoin Sodium Capsules
- Phenytoin Compounded Topical Gel
- Fosphenytoin Sodium Injection
生化/生理作用
分析说明
免责声明
相关产品
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3