1393005
USP
苯磺酸美索达嗪
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
Mesoridazine benzenesulfonate, 10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-10H-phenothiazine
选择尺寸
About This Item
推荐产品
等级
pharmaceutical primary standard
API类
mesoridazine
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
OS(=O)(=O)c1ccccc1.CN2CCCCC2CCN3c4ccccc4Sc5ccc(cc35)S(C)=O
InChI
1S/C21H26N2OS2.C6H6O3S/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(26(2)24)15-19(21)23;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1-5H,(H,7,8,9)
InChI key
CRJHBCPQHRVYBS-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... DRD2(1813) , HTR2A(3356)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
应用
生化/生理作用
分析说明
其他说明
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3