主要文件
1304107
USP
肝素钠分子量校准品
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
肝素 钠盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10.3 MG
$1,950.00
$1,950.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10.3 MG
$1,950.00
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$1,950.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
pharmaceutical primary standard
API类
heparin
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[Na+].[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O[S](=O)(=O)O)OC4OC(C(C(C4O[S](=O)(=O)O)O)O)C(=O)O)CO)OC2C(OC(C(C2O)O[S](=O)(=O)O)OC3C(OC(C(C3O)NC(=O)C)O)CO[S](=O)(=O)O)C(=O)O)O
InChI
1S/C26H42N2O37S5.Na/c1-4(30)27-7-9(31)13(6(56-23(7)39)3-55-67(43,44)45)58-26-19(65-70(52,53)54)12(34)16(20(62-26)22(37)38)60-24-8(28-66(40,41)42)15(63-68(46,47)48)14(5(2-29)57-24)59-25-18(64-69(49,50)51)11(33)10(32)17(61-25)21(35)36;/h5-20,23-26,28-29,31-
InChI key
JRTRSJGZMRQDHI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
肝素钠是硫酸化糖胺聚糖与钠盐的混合物。它由不同分子量的异质分子组成,共同表现出多种活性,影响血液凝固过程中的各种因素。该物质自然存在于哺乳动物组织中,通常来源于人类日常食用的家畜的肠黏膜或其他适用组织。[1] 肝素钠分子量校准USP参考标准品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括MSDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
Heparin Sodium Molecular Weight Calibrant USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Heparin Sodium
其他说明
该产品是美国药典生物制品计划的一部分。
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Heparin Sodium
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(6), 2195-2195 (2018)
Heparin Sodium
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(5) (2020)