Merck
1265515
USP
乙二醇
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
乙二醇, 1,2-乙二醇
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
0.5 ML
$693.00
$693.00
有货详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
0.5 ML
$693.00
About This Item
线性分子式:
HOCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
62.07
Beilstein:
505945
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
$693.00
有货详情
获取大包装报价
等級
pharmaceutical primary standard
蒸汽密度
2.1 (vs air)
蒸汽壓力
0.08 mmHg ( 20 °C)
自燃溫度
752 °F
expl. lim.
15.3 %
製造商/商標名
USP
折射率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
密度
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
乙二醇 USP参考标准品的预期用途是USP规定的指定质量测试和检测。也用于USP各论,例如:
  • 丙二醇
  • 聚乙二醇 3350
  • 非结晶山梨醇溶液
  • 聚氧乙烯 40 氢化蓖麻油
  • 麦芽糖醇溶液
  • 山梨醇溶液
  • 山梨醇
  • 山梨醇溶液
  • 达格列净丙二醇
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
239.0 °F - open cup
閃點(°C)
115 °C - open cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Ethylene Glycol
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 6164-6164 (2013)
Ethylene Glycol, Diethylene Glycol, and Triethylene Glycol in Ethoxylated Products
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(4), 6733-6733 (2014)
Peter Mygind Leth et al.
Forensic science international, 155(2-3), 179-184 (2005-10-18)
Ethylene glycol (EG) can be found in many agents, such as antifreeze. Ingestion of EG may cause serious poisoning. Adults are typically exposed when EG is ingested as a cheap substitute for ethanol or in suicide-attempts. Children may be exposed
Eurwin Suryana et al.
International journal of developmental neuroscience : the official journal of the International Society for Developmental Neuroscience, 37, 69-75 (2014-07-11)
Myelination is an essential process in human development that is carried out by oligodendrocytes in the central nervous system. Hypoxic-ischaemic (HI) brain injury can disrupt myelination by causing oxidative stress, inflammation and excitotoxicity, resulting in the loss of myelin as
Frank F J Simonis et al.
Magnetic resonance in medicine, 73(3), 1184-1189 (2014-03-26)
MR thermometry (MRT) is a noninvasive method for measuring temperature that can potentially be used for radio frequency (RF) safety monitoring. This application requires measuring absolute temperature. In this study, a multigradient-echo (mGE) MRT sequence was used for that purpose.
实验方案
99%;甘油,≥99.5%;四甘醇,99%