Merck
PHR1046
Supelco
乙二醇
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
乙二醇, 1,2-乙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
62.07
Beilstein:
505945
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
eCl@ss:
39020501
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1265515
蒸汽密度
2.1 (vs air)
蒸汽壓力
0.08 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
752 °F
expl. lim.
15.3 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
密度
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。乙二醇也可以由化石燃料(石油、天然气和煤)和生物质资源生产得到。它是一种具有广泛工业用途的多元醇。
應用
这些二级标准品是合格的有证标准物质。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。乙二醇可用作使用气相色谱(GC)测定血清样品中存在的乙二醇的标准。
分析報告
这些二级标准品可追溯至 USP、EP(PhEur)和 BP 一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAC2089。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
應用
产品编号
说明
价格
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
239.0 °F - open cup
閃點(°C)
115 °C - open cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Gas-chromatographic determination of ethylene glycol in serum
Porter H.W and Auansakul aA
Clinical Chemistry, 28, 75-78 (1982)
Peter Mygind Leth et al.
Forensic science international, 155(2-3), 179-184 (2005-10-18)
Ethylene glycol (EG) can be found in many agents, such as antifreeze. Ingestion of EG may cause serious poisoning. Adults are typically exposed when EG is ingested as a cheap substitute for ethanol or in suicide-attempts. Children may be exposed
Andrea Marchionni et al.
ChemSusChem, 6(3), 518-528 (2013-02-14)
The electrooxidation of ethylene glycol (EG) and glycerol (G) has been studied: in alkaline media, in passive as well as active direct ethylene glycol fuel cells (DEGFCs), and in direct glycerol fuel cells (DGFCs) containing Pd-(Ni-Zn)/C as an anode electrocatalyst
Mona Sheikhi et al.
Fertility and sterility, 100(1), 170-177 (2013-04-10)
To study the preservation of follicles within ovarian tissue vitrified using only one or a combination of three permeating cryoprotectants. Experimental study. University hospital. Ovarian tissue was donated by consenting women undergoing elective cesarean section. Ovarian tissue was vitrified in
Yi Wang et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(5), 1941-1951 (2013-01-16)
This article describes a robust method for the facile synthesis of small Ag nanocubes with edge lengths controlled in the range of 18-32 nm. The success of this new method relies on the substitution of ethylene glycol (EG)--the solvent most
实验方案
99%;甘油,≥99.5%;四甘醇,99%
Chromatograms
suitable for GC