1225292
USP
Dorzolamide hydrochloride Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
(4R,6R)-4-(Ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide-7,7-dioxide monohydrochloride, (4R,6R)-4-(Ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide-7,7-dioxide monohydrochloride, Dorzolamide EP Impurity A, ent-Dorzolamide HCl
选择尺寸
About This Item
推荐产品
等级
pharmaceutical primary standard
API类
dorzolamide
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
CCN[C@@H](C1=C2SC(S(N)(=O)=O)=C1)C[C@@H](C)S2(=O)=O.Cl
InChI
1S/C10H16N2O4S3.ClH/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16;/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16);1H/t6-,8-;/m1./s1
InChI key
OSRUSFPMRGDLAG-CIRBGYJCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
分析说明
其他说明
相关产品
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3