Merck
1667406
USP
马来酸替莫洛尔
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
噻吗洛尔 马来酸盐, (S)-3-[3-(叔丁基氨基)-2-羟基丙氧基]-4-吗啉基-1,2,5-噻二唑马来酸盐 马来酸盐, (S)-马来酸噻吗洛尔
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
200 MG
$627.00
$627.00
国内现货,预计发货时间2025年4月07日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
200 MG
$627.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H24N4O3S · C4H4O4
CAS号:
分子量:
432.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$627.00
国内现货,预计发货时间2025年4月07日详情
获取大包装报价
等级
pharmaceutical primary standard
API类
timolol
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CC(C)(C)NC[C@H](O)COc1nsnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C13H24N4O3S.C4H4O4/c1-13(2,3)14-8-10(18)9-20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t10-;/m0./s1
InChI key
WLRMANUAADYWEA-NWASOUNVSA-N
基因信息
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
Timolol maleate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Dorzolamide Hydrochloride and Timolol Maleate Ophthalmic Solution
  • Timolol Maleate
  • Timolol Maleate Ophthalmic Solution
  • Timolol Maleate Tablets
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)