API 家族
dermatan sulfate
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硫酸皮肤素是一种糖胺聚糖(GAG),主要位于皮肤,也存在于各种哺乳动物细胞中。它由N-乙酰-D-半乳糖胺(GalNAc) 和L-艾杜糖醛酸 (IdoA)重复单元组成。硫酸皮肤素可与蛋白聚糖相互作用,并在多种生物活性(包括凝血、血管生成、肿瘤转移和生长因子表达)的调节中起一定作用
硫酸皮肤素USP参考标准品按现行药典规定交付 所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站
硫酸皮肤素USP参考标准品按现行药典规定交付 所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站
應用
硫酸皮肤素USP 参考标准品设计用于指定质量测试和检测。它也用于制备系统适用性溶液,用于根据美国药典(USP)各论,通过液相色谱和紫外检测器进行色谱鉴定。
进一步的信息见于美国药典USP43-NF38 - 2195 各论肝素钠。
进一步的信息见于美国药典USP43-NF38 - 2195 各论肝素钠。
其他說明
该产品是美国药典生物制品计划的一部分。
可能适用相应的销售限制条件。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Heparin Sodium
United States Pharmacopeia, 41(6) (2018)
Heparin Sodium
United States Pharmacopeia, 41(6), 2195-2195 (2018)
Modular automated solid phase synthesis of dermatan sulfate oligosaccharides
Chemical Communications (Cambridge, England) (2014)