1075677
USP
2,2′-亚甲基双[6-(2H-苯并三唑2基)-4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚]
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
2,2′-Methylenebis[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol]
选择尺寸
About This Item
推荐产品
等级
pharmaceutical primary standard
API类
bisoctrizole
制造商/商品名称
USP
mp
197-199 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
CC(C)(C)CC(C)(C)c1cc(Cc2cc(cc(c2O)-n3nc4ccccc4n3)C(C)(C)CC(C)(C)C)c(O)c(c1)-n5nc6ccccc6n5
InChI
1S/C41H50N6O2/c1-38(2,3)24-40(7,8)28-20-26(36(48)34(22-28)46-42-30-15-11-12-16-31(30)43-46)19-27-21-29(41(9,10)25-39(4,5)6)23-35(37(27)49)47-44-32-17-13-14-18-33(32)45-47/h11-18,20-23,48-49H,19,24-25H2,1-10H3
InChI key
FQUNFJULCYSSOP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
应用
分析说明
其他说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1