Merck
1031004
USP
盐酸阿莫地喹
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
氨酚喹 二盐酸盐 二水合物, 4-(7-氯-4-喹啉氨基)-2-([二乙胺基]甲基)苯酚
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$511.00
$511.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$511.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H22ClN3O · 2HCl · 2H2O
CAS号:
分子量:
464.81
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$511.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
pharmaceutical primary standard
API类
amodiaquine
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O.Cl.CCN(CC)Cc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
InChI
1S/C20H22ClN3O.ClH.H2O/c1-3-24(4-2)13-14-11-16(6-8-20(14)25)23-18-9-10-22-19-12-15(21)5-7-17(18)19;;/h5-12,25H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23);1H;1H2
InChI key
AOFIMJMWPZOPAJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
Amodiaquine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Amodiaquine
  • Amodiaquine Hydrochloride
  • Amodiaquine Hydrochloride Tablets
  • Chloroquine Phosphate Tablets
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)