主要文件
SU860142
Supelco
白色 PTFE/透明蓝色硅胶隔垫
diam. × thickness 16 mm × 1.7 mm, pkg of 1000 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1000 EA
$985.00
$985.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1000 EA
$985.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
$985.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
white PTFE/blue silicone
硬度
45 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 1000 ea
外径
16 mm
直径× 厚度
16 mm × 1.7 mm
一般描述
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)