主要文件
SU860136
Supelco
红色 PTFE/硅胶隔垫
diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121806
NACRES:
NB.11
物料
red PTFE/tan silicone
硬度
55 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 1000 ea
参数
250 °C temp. limit
外径
8 mm
直径× 厚度
8 mm × 1.5 mm
相容性
for use with thread 8-425 screw caps
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)