Merck
SAAR191235
硝酸银 溶液
0.1 N (0.1 mol/L)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
AgNO3
CAS号:
分子量:
169.87
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
价格与库存信息目前不能提供
包装
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR191235LC)
浓度
0.1 N (0.1 mol/L)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
For laboratory use only
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
储存分类代码
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)