生物源
synthetic (oragnic)
品質等級
形狀
powder
分子量
average mol wt 40,000
雜質
<5.0% water (Karl Fischer)
黏度號碼
29-32(lit.)
溶解度
water: 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
應用
agriculture
SMILES 字串
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI 密鑰
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
特點和優勢
- 用于生命科学和生物化学研究的多功能表面活性剂
- 优良的增溶剂和络合剂
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
其他客户在看
实验方案
Northern和Southern印迹简介:两种将大分子转移到膜支持物的常用方法。该文章还提供了Northern印迹和Southern印迹的实验方案。
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.