Merck
SAAR1605020
柠檬酸 一水合物
univAR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
CAS号:
分子量:
210.14
Beilstein:
4018641
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
等级
reagent grade
产品线
univAR
包装
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1605020EM)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律信息
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
345.0 °F
闪点(°C)
173.9 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)