Merck
PHL89885
五味子醇甲
phyproof® Reference Substance
别名:
(+)-五味子乙素, 五味子碱, 五味子素, 五味子醇 A, 五味子醇甲
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$878.00
$878.00
预计发货时间2025年5月06日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$878.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H32O7
CAS号:
分子量:
432.51
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$878.00
预计发货时间2025年5月06日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1cc2C[C@H](C)[C@@](C)(O)Cc3cc(OC)c(OC)c(OC)c3-c2c(OC)c1OC
InChI
1S/C24H32O7/c1-13-9-14-10-16(26-3)20(28-5)22(30-7)18(14)19-15(12-24(13,2)25)11-17(27-4)21(29-6)23(19)31-8/h10-11,13,25H,9,12H2,1-8H3/t13-,24-/m0/s1
InChI key
YEFOAORQXAOVJQ-RZFZLAGVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
五味子甲素是一种天然产物,具有抗氧化和抗炎作用。减少 ROS 的形成,抑制线粒体途径的凋亡过程和氧化应激。据报道,五味子甲素具有保肝、抗肿瘤、抗病毒、抗遗忘作用,对谷氨酸引起的神经毒性具有神经保护活性。
抗氧化剂;抗炎,减少氧化应激。
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)