Merck
PHL89772
连苯三酚
phyproof® Reference Substance
别名:
1,2,3-苯三酚, 2,3-二羟基苯酚, 焦性食子酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$394.00
$394.00
预计发货时间2025年2月27日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$394.00
About This Item
线性分子式:
C6H3(OH)3
CAS号:
分子量:
126.11
Beilstein:
907431
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
$394.00
预计发货时间2025年2月27日详情
获取大包装报价
等級
primary reference standard
蒸汽密度
4.4 (vs air)
蒸汽壓力
10 mmHg ( 167.7 °C)
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
bp
309 °C (lit.)
mp
133-134 °C (lit.)
應用
food and beverages
形式
neat
SMILES 字串
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
InChI 密鑰
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)