Merck
PHL89665
泻鼠李皮苷A
phyproof® Reference Substance
别名:
3-[(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-1,8-dihydroxy-6-methylanthraquinone, Emodin-L-rhamnoside, Franguloside, Rhamnoxanthin
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$617.00
$617.00
预计发货时间2025年5月02日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$617.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H20O9
CAS号:
分子量:
416.38
Beilstein:
59993
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$617.00
预计发货时间2025年5月02日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
powder
制造商/商品名称
PhytoLab
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[C@@H]1O[C@@H](OC2=CC(O)=C3C(C(C(C=C(C)C=C4O)=C4C3=O)=O)=C2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O9/c1-7-3-10-14(12(22)4-7)18(26)15-11(17(10)25)5-9(6-13(15)23)30-21-20(28)19(27)16(24)8(2)29-21/h3-6,8,16,19-24,27-28H,1-2H3/t8-,16-,19+,20+,21-/m0/s1
InChI key
DTTVUKLWJFJOHO-FUCRAMRQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)