Merck
PHL89518
尿囊素
phyproof® Reference Substance
别名:
5-脲基海因, 乙醛酸二酰脲
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$342.00
$342.00
预计发货时间2025年5月23日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$342.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6N4O3
CAS号:
分子量:
158.12
Beilstein:
102364
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$342.00
预计发货时间2025年5月23日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥98.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
mp
230 °C (dec.) (lit.)
应用
food and beverages
包装形式
neat
SMILES字符串
NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
InChI key
POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
通过尿酸途径的嘌呤代谢物。尿酸也可与自由基反应生成尿囊素,因此尿囊素可作为氧化应激反应的有效生物标记。
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)