Merck
PHL89189
芥子苷B
phyproof® Reference Substance
别名:
(E)-4-[-3-羟基-1-丙烯基]-2,6-二甲氧基苯基l-β-D-吡喃葡萄糖苷, 丁香甙, 丁香配基, 女贞子酸, 广玉兰赖宁甙, 水杨醇4-O-葡萄糖苷, 甲氧基松柏碱, 芹菜素A
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$915.00
$915.00
预计发货时间2025年5月02日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$915.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H24O9
CAS号:
分子量:
372.37
Beilstein:
97166
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$915.00
预计发货时间2025年5月02日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥95.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1cc(\C=C\CO)cc(OC)c1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C17H24O9/c1-23-10-6-9(4-3-5-18)7-11(24-2)16(10)26-17-15(22)14(21)13(20)12(8-19)25-17/h3-4,6-7,12-15,17-22H,5,8H2,1-2H3/b4-3+/t12-,13-,14+,15-,17+/m1/s1
InChI key
QJVXKWHHAMZTBY-GCPOEHJPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)