Merck
PHL83880
决明蒽醌
phyproof® Reference Substance
别名:
2,8-Dihydroxy-1-methoxy-3-methyl-9,10-anthracenedione
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$745.00
$745.00
预计发货时间2025年5月16日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$745.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H12O5
CAS号:
分子量:
284.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
$745.00
预计发货时间2025年5月16日详情
获取大包装报价
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC1=C(C(C(C(OC)=C(O)C(C)=C2)=C2C3=O)=O)C3=CC=C1
InChI
1S/C16H12O5/c1-7-6-9-12(16(21-2)13(7)18)15(20)11-8(14(9)19)4-3-5-10(11)17/h3-6,17-18H,1-2H3
InChI 密鑰
NYRXUBDGDSRBGB-UHFFFAOYSA-N
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)