Merck
PHL83511
Iriflophenone 3-C-glucoside
phyproof® Reference Substance
别名:
Iriflophenone 3-C-β-D-glucopyranoside, (3-β-D-Glucopyranosyl-2,4,6-trihydroxyphenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone, Iriflophenone 3-C-β-D-glucoside
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$1,000.00
$1,000.00
预计发货时间2025年5月09日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$1,000.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H20O10
分子量:
408.36
Beilstein:
5659115
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$1,000.00
预计发货时间2025年5月09日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
PhytoLab
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc(O)c(c2O)C(=O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C19H20O10/c20-6-11-15(25)17(27)18(28)19(29-11)13-10(23)5-9(22)12(16(13)26)14(24)7-1-3-8(21)4-2-7/h1-5,11,15,17-23,25-28H,6H2/t11-,15-,17+,18-,19+/m1/s1
InChI key
BZYKNVLTMWYEFA-ZJKJAXBQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)