Merck
PHL83267
地衣酚β-D-葡萄糖苷
phyproof® Reference Substance
别名:
Sakakin, 1-O-β-D-Glucosylorcinol
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$671.00
$671.00
预计发货时间2025年4月25日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$671.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H18O7
CAS号:
分子量:
286.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$671.00
预计发货时间2025年4月25日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1cc(O)cc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)c1
InChI
1S/C13H18O7/c1-6-2-7(15)4-8(3-6)19-13-12(18)11(17)10(16)9(5-14)20-13/h2-4,9-18H,5H2,1H3/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
InChI key
YTXIGTCAQNODGD-UJPOAAIJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)