Merck
PHL83244
木脂素B
phyproof® Reference Substance
别名:
Saucernetin B
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$1,330.00
$1,330.00
预计发货时间2025年4月25日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$1,330.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C41H48O11
CAS号:
分子量:
716.81
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
$1,330.00
预计发货时间2025年4月25日详情
获取大包装报价
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@@H]1[C@@H](C)[C@@H](C2=CC=C(O[C@H](C)[C@H](O)C3=CC(OCO4)=C4C=C3)C(OC)=C2)O[C@@H]1C5=CC(OC)=C(O[C@H](C)[C@H](O)C6=CC=C(OC)C(OC)=C6)C=C5
InChI 密鑰
GSWZMFDCPMPHDL-FZBBBUCASA-N
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)