等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
PhytoLab
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@@H](C2=C(O)C([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C4C(C(C=C(C5=CC=C(O)C=C5)O4)=O)=C2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C27H30O15/c28-6-12-17(32)21(36)23(38)26(41-12)15-19(34)14-10(31)5-11(8-1-3-9(30)4-2-8)40-25(14)16(20(15)35)27-24(39)22(37)18(33)13(7-29)42-27/h1-5,12-13,17-18,21-24,26-30,32-39H,6-7H2/t12-,13-,17-,18-,21+,22+,23-,24-,26+,27+/m1/s1
InChI 密鑰
FIAAVMJLAGNUKW-VQVVXJKKSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)