Merck
PHL82221
二咖啡酰奎宁酸
phyproof® Reference Substance
别名:
(1 S ,3 R ,4 R ,5 R )-1,3-双 [3-(3,4-二羟基苯基)丙烯酰氧基]-4,5-二羟基环己烷甲酸, 1,3-二咖啡酰奎宁酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$810.00
$810.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$810.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H24O12
CAS号:
分子量:
516.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$810.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥98.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O[C@@H]1C[C@@](C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@@H]1O)(OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3)C(O)=O
InChI
1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(31)36-20-12-25(24(34)35,11-19(30)23(20)33)37-22(32)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-30,33H,11-12H2,(H,34,35)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23-,25+/m1/s1
InChI key
YDDUMTOHNYZQPO-PSEXTPKNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在文献中,CAS 号 19870-46-3 和 30964-13-7 分别被描述为 1,3-二咖啡酰奎宁酸、1,5-二咖啡酰奎宁酸和氰苷。已提供该产品的 IUPAC 异名进行说明。
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
洋蓟中发现的酚类化合物。抗氧化和利胆属性。潜在的免疫抑制剂。
其他说明
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea arnica
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)