Merck
PHL80474
4-羟基-L-异亮氨酸
phyproof® Reference Substance
别名:
(2S,3R)-2-氨基-4-羟基-3-甲基戊酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
20 MG
$518.00
$518.00
预计发货时间2025年5月07日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
20 MG
$518.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H13NO3
分子量:
147.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$518.00
预计发货时间2025年5月07日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
PhytoLab
SMILES字符串
CC(O)[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO3/c1-3(4(2)8)5(7)6(9)10/h3-5,8H,7H2,1-2H3,(H,9,10)/t3-,4?,5-/m0/s1
InChI key
OSCCDBFHNMXNME-DSDZBIDZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
296.6 °F
闪点(°C)
147 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)