Merck
所有图片(14)
主要文件
ZRB1219
Sigma-Aldrich
抗-MBP抗体,克隆2N6,ZooMAb®兔单克隆抗体
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
Myelin A1蛋白, Myelin碱性蛋白, 髓鞘质致脑炎蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.43
生物来源
rabbit (recombinant)
质量水平
重组
expressed in HEK 293 cells
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
2N6, recombinant monoclonal
产品线
ZooMAb® learn more
表单
lyophilized
分子量
calculated mol wt 17.34 kDa
calculated mol wt 33.11 kDa
observed mol wt 18-20 kDa
种属反应性
mouse, rat, human
包装
antibody small pack of 25 μL
环保替代产品特性
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
增强验证
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技术
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
UniProt登记号
环保替代产品分类
运输
ambient
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... MBP(4155)
mouse ... Mbp(17196)
rat ... Mbp(24547)
一般描述
ZooMAb抗体代表了新一代重组单克隆抗体。
每种ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统生产,纯化至均一,并精确分配以产生稳健且高度可重复的批间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体是可靠的,在需要时随时可以发货。
请了解有关ZooMAb的更多信息。
我们致力于遵循绿色化学12原则中的一个或多个原则,为您提供更环保的替代产品。这种抗体不含防腐剂,生产时不会伤害或牺牲动物,化学性质稳定,可以在需要时进行环境运输和储存,因此符合“废物产生预防”,“设计更安全的化学品”和“设计节能”规范。 点击此处以获取更多信息。
特异性
克隆2N6是ZooMAb兔重组单克隆抗体,可特异性检测髓鞘碱性蛋白(MBP)。它靶向表位位于距C端一半的19个氨基酸之内。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应人髓鞘碱性蛋白的C末端的19个氨基酸。
应用
抗MBP,克隆2N6 ZooMAb,目录号ZRB1219,是检测髓鞘碱性蛋白的高度特异性重组兔单克隆抗体,已经过测试用于免疫细胞化学、免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹。
蛋白印迹分析:代表性批次的1:1000释液在小鼠和大鼠脑组织切片中检测到MBP。
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:10稀释液在大鼠胶质前体细胞中检测到MBP。
免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:100稀释液在人脑和小鼠脑组织切片中检测到MBP。
注:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会有所不同。
目标描述
髓鞘碱性蛋白(UniProt:P02686;又称MBP,髓磷脂A1蛋白,髓磷脂膜致脑炎蛋白)由MBP基因编码(基因ID:4155)编码。MBP是在中枢和周围神经系统中都发现的同型二聚体蛋白。它是中枢神经系统中髓磷脂膜最丰富的蛋白质成分之一,并在该髓磷脂膜的形成和稳定中起作用。它负责多层致密髓磷脂的胞质表面的粘附。MBP可以与许多聚阴离子蛋白(包括肌动蛋白,微管蛋白,钙调蛋白和网格蛋白)以及带负电荷的脂质相互作用。在中枢和周围神经系统中都发现了MBP亚型,而Golli-MBP亚型在胎儿胸腺、脾脏和脊髓以及源自免疫系统的细胞系中表达。MBP是神经系统中少突胶质细胞和雪旺氏细胞髓鞘的主要成分。MBP表达在14-16周龄的胎儿中突然开始。在胚胎发生过程中似乎会产生更小的同工型。其中一些在成年人中持续存在。瓜氨酸化和/或甲基化MBP表面电荷的减少可能导致与髓磷脂膜的附着减弱,从而导致脱髓鞘疾病,例如慢性多发性硬化症(MS)和暴发性马尔堡病。通过我们的专有技术生成的ZooMAb重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。
外形
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,外观正常,为粗糙或半透明的树脂状。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
重悬
Reconstitute lyophilized antibody pellet with 25μL of ultrapure water or Phosphate Buffered Saline (PBS). Please refer to our reconstitution protocol and the specific application guidance on the suggested starting dilutions and sample type.
储存及稳定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。避免反复冻融。
法律信息
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)