主要文件
LMSU14
Sulfur in light mineral oil
0.5% (5000 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 ML
$245.00
$245.00
预计发货时间2025年4月30日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 ML
$245.00
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$245.00
预计发货时间2025年4月30日详情
获取大包装报价
等级
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
Paragon Scientific Ltd
浓度
0.5% (5000 ppm)
应用
petroleum
包装形式
matrix material
WGK
WGK 2
闪点(°F)
170.6 °F - closed cup
闪点(°C)
77 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)