主要文件
IP336KRSUD
Supelco
Sulfur in Odourless Kerosene, IP 336
Calibration Set D
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 KIT
$773.00
$773.00
预计发货时间2025年6月16日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 KIT
$773.00
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$773.00
预计发货时间2025年6月16日详情
获取大包装报价
等级
certified reference material
制造商/商品名称
Paragon Scientific Ltd
应用
petroleum
包装形式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
组分
Set D
2.0000 % (20000ppm), 3.0000 % (30000ppm), 4.0000 % (40000ppm), 5.0000 % (50000ppm) . 100 mL ea.
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)