主要文件
IP336KRSUB
Supelco
Sulfur in Odourless Kerosene, IP 336
Calibration Set B
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 KIT
$869.00
$869.00
预计发货时间2025年5月27日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 KIT
$869.00
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$869.00
预计发货时间2025年5月27日详情
获取大包装报价
等级
certified reference material
制造商/商品名称
Paragon Scientific Ltd
应用
petroleum
包装形式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
组分
Set B
0.1000 % (1000ppm), 0.3000 % (3000ppm), 0.5000 % (5000ppm). 100 mL ea.
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)