主要文件
GOSU12
Sulfur in synthetic diesel
0.2500% (2500 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 ML
$271.00
$271.00
预计发货时间2025年2月24日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 ML
$271.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
$271.00
预计发货时间2025年2月24日详情
获取大包装报价
等級
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Paragon Scientific Ltd
濃度
0.2500% (2500 ppm)
應用
petroleum
形式
matrix material
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
170.6 °F
閃點(°C)
77 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)