主要文件
G004524
HPLC Analysis of Carnitine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG
application for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
价格与库存信息目前不能提供
技术
HPLC: suitable
试验参数
column: CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium acetate, pH 6; [B] methanol; (25:75, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+)-MS (m/z = 162)
injection: 5 μL
sample: 1 μg/mL in mobile phase
适用性
application for HPLC
应用
life science and biopharma
法律信息
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
分析物
说明
    (±)-Carnitine hydrochloride, ≥98% (TLC)
标准
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)