主要文件
D2622GOSUC
Sulfur in synthetic diesel, ASTM D2622
Calibration Set C
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 KIT
$1,090.00
$1,090.00
预计发货时间2025年5月23日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 KIT
$1,090.00
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$1,090.00
预计发货时间2025年5月23日详情
获取大包装报价
等级
certified reference material
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
Paragon Scientific Ltd
应用
petroleum
包装形式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
组分
Set C
Blank, 0.0005 % (5ppm), 0.0010 % (10ppm), 0.0100 % (100ppm), 0.0250 % (250ppm), 0.0500 % (500ppm), 0.0750 % (750ppm), 0.1000 % (1000ppm). 100 mL ea.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
170.6 °F
闪点(°C)
77 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)