About This Item
线性分子式:
HOCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
CAS号:
分子量:
118.17
Beilstein:
1697331
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.21
推荐产品
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
技术
HPLC: suitable
折射率
n20/D 1.454
密度
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CC(CCO)CCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI key
SXFJDZNJHVPHPH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
289.4 °F - closed cup
闪点(°C)
143 °C - closed cup