Merck
142476
Sigma-Aldrich
2-丁基-2-乙基-1,3-丙二醇
99%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$118.00
500 G
$233.00
$118.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$118.00
500 G
$233.00
About This Item
线性分子式:
HOCH2C[(CH2)3CH3](C2H5)CH2OH
CAS号:
分子量:
160.25
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$118.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
99%
bp
178 °C/50 mmHg (lit.)
mp
41-44 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
CCCCC(CC)(CO)CO
InChI
1S/C9H20O2/c1-3-5-6-9(4-2,7-10)8-11/h10-11H,3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
DSKYSDCYIODJPC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2-丁基-2-乙基-1,3-丙二醇与二元酸单体(对苯二甲酸)发生本体缩聚反应生成聚对苯二甲酸乙二醇酯共聚物 [1]
應用
2-丁基-2-乙基-1,3-丙二醇用于合成聚酯 [2]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
276.8 °F - closed cup
閃點(°C)
136 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Structural characterization and thermal properties of poly (ethylene terephthalate) copolymers containing 2-butyl-2-ethyl-1, 3-propanediol.
Kint DPR, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 86(5), 1077-1086 (2002)
Olli Laine et al.
Analytical chemistry, 74(16), 4250-4258 (2002-08-30)
Polyesters prepared from the same diol, 2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol, but different phthalic acid isomers, phthalic, isophthalic, and terephthalic acid, were characterized by collision-induced dissociation electrospray ionization Fourier transform ion cyclotron resonance (CID-ESI-FT-ICR) and postsource-decay matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight (PSD-MALDI-TOF) mass spectrometry. Sodiated