主要文件
854974
Supelco
1.5mL 卡口样品瓶,12mm×32mm
volume 1.5 mL, clear glass vial, pkg of 1000 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1000 EA
$273.00
$273.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1000 EA
$273.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
$273.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
材料
clear glass vial
特點
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
包裝
pkg of 1000 ea
外徑 × 高度 × 內徑
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
容積
1.5 mL
接頭
thread for 11 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
The inside diameter of vials vary with the manufacture. Only the following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
  • SU860067Pk 100, 0.1mL Glass Conical Insert, 6 X 31 mm
  • 854988Pk 1000, 0.1mL Glass Conical Insert, 6 X 31mm
  • SU860066Pk 100, 0.1mL Glass Conical Insert with Bottom Spring, 6 X 28 mm
  • 854110Pk 1000, 0.1mL Glass Conical Insert with Bottom Spring, 6 X 28 mm
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)